Tisk…
Hledali jste: Záznamníky dat (Dataloggery)
72  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (620-1965)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento samostatný záznamník dat zaznamenává údaje na vyjímatelnou SD kartu. Čtečka karet (součást dodávky) se připojuje k libovolnému portu počítače US...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento teplotní záznamník může zobrazovat, zaznamenávat a hlásit data během skladování, manipulace a přepravy produktů.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto záznamníky cestují se zásilkami a sledují relativní vlhkost a teplotu. Pro úplnou flexibilitu může být uživatelsky definovaný interval záznamu na...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Easily access collected data between destinations with Bluetooth® data loggers.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These data logging thermometers with Ethernet offer an easy and secure way to connect your smartphone, tablet or personal computer remotely with your ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: TraceableGO Bluetooth dataloggery teploty a vlhkosti doplňují neznámé mezi destinacemi. Zařízení Bluetooth je ideálním tranzitním partnerem pro monito...
Katalogové číslo: (620-2694)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: TraceableLIVE® provides simple, digital monitoring of CO₂, temperature and humidity in greenhouses, micro labs, biofuel research and other environment...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: EBRO
Popis: Tyto záznamníky provádí automatický záznam teploty a vlhkosti. LCD displej zobrazuje naměřenou hodnotu, úroveň nabití baterie a jednotku měření. Vodot...
Akce
Dodavatel: Testo
Popis: The testo 440 and testo 440 differential pressure (dP) combine the benefits of a compact handheld device with intuitive measurement menus and a c...
Dodavatel: SenseAnywhere
Popis: Přesný a bezúdržbový bezdrátový teplotní záznamník pro stanice nebo při přepravě. Výborné využití pro prostředí s vysokou vlhkostí, kde dochází k rych...
Dodavatel: EBRO
Popis: Tyto jednoduché záznamníky s USB připojením, sledují teplotu a/nebo vlhkost během přepravy a skladování farmaceutického, zdravotnického nebo jiného zb...
Katalogové číslo: (620-2432)
Dodavatel: SenseAnywhere
Popis: The SenseAnywhere AccessPoint is an economic and reliable plug and play device that connects SenseAnywhere’s wireless Sensors to the Cloud service of ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: SenseAnywhere
Popis: AiroSensor je nová generace bezdrátových datalogerů s nízkou spotřebou energie, ke kterým lze připojit uložiště dat na internetu Cloud. Zaznamenává da...
Katalogové číslo: (SENA0096647494951)
Dodavatel: SenseAnywhere
Popis: The SenseAnywhere AccessPoint is an economic plug and play device that connects SenseAnywhere’s wireless Sensors to the Cloud service of SenseAnywhere...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0563.4406)
Dodavatel: Testo
Popis: Airflow Combokit 1 equipped with clearly structured measurement menu for volume flow and parallel determination of air velocity, differential pressure...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SENA0096647495002)
Dodavatel: SenseAnywhere
Popis: The SenseAnywhere 4 - 20 mA input module is a smart piece of technology that enables digital measurements for all analogue products with a 4 - 20 mA o...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom