Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hustoměry
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/02/18945102.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (SIMELD0560)
Dodavatel:  TQC
Popis:   This densimeter is designed to perform automatic calculation of density and compensation of water temperature.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (614-1595)
Dodavatel:  METTLER / TOLEDO
Popis:   Suitable for measuring the densities of liquids, this instrument uses the oscillating body method.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (634-0882)
Dodavatel:  BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Popis:   The Ultrospec 10 Classic can measure growth rates of E. coli, other bacteria and yeast in suspension at 600 nm.
Měrná jednotka:  1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (PAAR94680)
Dodavatel:  Anton Paar
Popis:   DMA 500 is a laboratory density meter providing measurement with quality.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis:   Densitometers for turbidity of cell suspensions.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5