Tisk…
Hledali jste: Systémy rozkladové
40  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Kjeldahl tablets are catalysts that promote the digestion step of the Kjeldahl method for nitrogen determination.
Katalogové číslo: (330666A)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
Měrná jednotka: 1 * 1.000 Tablet
Dodavatel: Bohlender
Popis: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Katalogové číslo: (ACRO243920025)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Obsahy: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
Měrná jednotka: 1 * 2,5 kg
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Dodavatel: THOMPSON & CAPPER
Popis: Kjeldahl catalyst reagents in a convenient tablet form with a range of tablets to suit general and specific applications.
Dodavatel: Merck
Popis: Mixed indicator 5 for ammonia titrations
Dodavatel: SciLabware
Popis: PYREX®, borosilicate glass arsenic determination apparatus designed for the estimation of arsenic and antimony.
Dodavatel: Merck
Popis: In addition to the traditional 5 g Kjeldahl tablets, which are added as catalysts to the digestion mixture, Merck Millipore can offer the 3,5 g tablet...
Katalogové číslo: (BEHRB00217639)
Dodavatel: BEHR
Popis: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BEHRB00217638)
Dodavatel: BEHR
Popis: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Popis: Rapid incinerator for individual and mass incineration of solid and liquid samples. Temperature range up to 950 °C.
Dodavatel: BEHR
Popis: COD determination is a very important parameter for wastewater and sewage measurements. Behr workstations guarantee COD analysis in strict accordance ...
Katalogové číslo: (705-0024)
Dodavatel: BEHR
Popis: The DGC set includes the following equipment:
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom