Tisk…
Hledali jste: Dávkovače
9  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Gravimetrické ředičky se používají k ředění vzorků před mikrobiologickou analýzou.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Gravimetrické ředičky se používají k ředění vzorků před mikrobiologickou analýzou. Robotické rameno u modelu 5 kg se vyznačuje snadným sundáním vzorku...
Akce
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Popis: The Microlab® 600 dual syringe diluter is a semi-automated liquid handling instrument capable of dilutions up to 1:50000 in a single step. The precisi...
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Katalogové číslo: (710-0862)
Dodavatel: IUL Instruments SA
Popis: Equipment specifically designed to facilitate the controlled addition of media into a homogeniser/lab blender bag using a load cell. The Pinch Dilutor...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IUL Instruments SA
Popis: The Smart Dilutor W automates and facilitates the precise gravimetric dilution of samples, that is a key process stage in microbiology laboratories.Th...
Katalogové číslo: (GOSSS-DILUTER-1)
Dodavatel: Corning
Popis: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom