Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (106)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "davkovace-na-lahve"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/71/18944971.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (613-5287)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nastavitelný objem, autoklávovatelné.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nastavitelný objem, autoklávovatelné.
Katalogové číslo: (613-5281)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Variable volume, autoclavable.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Brand
Popis:   Různé objemy.
Dodavatel:  Brand
Popis:   Pevný objem nebo různé objemy, analogové-nastavitelné nebo digitálníl Easy Calibration.
Dodavatel:  Brand
Popis:   Fixní objem nebo různé objemy, analogové-nastavitelné nebo digitální Easy Calibration.
Dodavatel:  Brand
Popis:   Různé objemy.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 35
  1  2  3  4  5  Další