Nastavitelný objem, autoklávovatelné.
- systém ventilů s ocelovými pružinami
- PP s perfektní skleněnou nádobou
- rychlý a snadný systém pro nastavení požadovaného objemu
- přídavný otočný systém pro přesné nastavení objemu, který lze ovládat pravou i levou rukou
- adaptér umožňuje otáčení dávkovače na lahvi na požadovanou pozici
Standardní jednotky vyrobené z PP se skleněným válcem jsou vhodné pro vodné roztoky, zředěné kyseliny a zásady - nelze používat s rozpouštědly a kyselinou fluorovodíkovou, která leptá PP (láhve se závitem GL 32). Skleněný válec a skleněný píst zapouzdřený v PTFE s PP tělem jsou vhodné pro vodné roztoky, slabé roztoky kyselin, zásad a krystalizující kapaliny, které nereagují s PP. Tmavé skleněné válce, průhledný skleněný píst s PP tělem jsou vhodné pro roztoky citlivé na světlo, které nereagují s PP.
Informace o dodávce: se dvěma adaptéry (GL 40 a GL 45) a kalibračním certifikátem.