Tisk…
Hledali jste: Destilační systémy
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (709-0140)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: The UDK 169 distillation and titration system is designed to perform nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN) in the ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: The UDK Series distillers are designed to meet the most challenging demands and requirements for diverse applications, according to international stan...
Katalogové číslo: (VELPF307A0660)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Designed to neutralise toxic fumes produced during mineralisation and safeguard lab operators without requiring any connection to tap water.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (WITG2.530.000)
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BEHR
Popis: Distillation apparatus for determining the alcohol content and the volatile acids in wine and other alcoholic drinks.
Dodavatel: GERHARDT
Popis: Distillation system, Kjeldahl, Manual, KI 12/26, Uspořádání: 6, Objem baňky: 750 ml
Dodavatel: BEHR
Popis: The behrotest® WE 5 Five-in-a-line multiple steam generator provides the simultaneously rapid and gentle distillation of up to five samples. The disch...
Dodavatel: BEHR
Popis: behr steam distillation units are not just high performance units and reliable partners in your daily laboratory routine. An essential factor in the d...
Dodavatel: BUCHI
Popis: A modular, upgradeable, system for scrubbing of harmful fumes from distillation or digestion processes. The system can be obtained with up to four pro...
Dodavatel: GERHARDT
Popis: The VAPODEST® 400 and 450 are designed with extended funtionality to allow easy, comfortable operation of Kjeldahl analysis.
Katalogové číslo: (705-0858)
Dodavatel: GERHARDT
Popis: VAPODEST® 300 is the ideal rapid water steam distllation instrument for Kjeldahl distillation. All glass components involved in the distillation proce...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GERHARDT
Popis: Two level apparatus for six mineralisations and six distillations.
Dodavatel: BUCHI
Popis: KjelMaster K-375 provides solutions designed for convenient nitrogen and protein analysis.
Katalogové číslo: (705-0857)
Dodavatel: GERHARDT
Popis: VAPODEST® 200 is the ideal instrument for distillation of volatiles, SO₂, alcohol and phenol.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (705-0488)
Dodavatel: GERHARDT
Popis: The Turbosog scubber unit condenses and neutralises aggressive acid vapours from the Kjeldahl digestion, including perchloric acid and other toxic gas...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom