Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Kjeldahlův destilační systém
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/54/18989454.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Třídit podle:
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   The UDK 169 distillation and titration system is designed to perform nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN) in the ...
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   The UDK 139 is a semi-automatic model offering greater automation and a wider range of programming options compared to the UDK 129. This unit runs aut...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (701-0225)
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a larg...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (701-0224)
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   The UDK 129 unit is the entry level model for accurate and precise nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN). This uni...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (701-0227)
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   The UDK 159 combines all the advantages of a fully automatic distillation with the added benefits of integrated colorimetric titration (AOAC approved)...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (WITG2.530.000)
Dodavatel:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis:   Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  BEHR
Popis:   Steam distillation unit, suitable for nitrogen determination according to Kjeldahl. Its housing is robust and insensitive made of PP.
Dodavatel:  GERHARDT
Popis:   Distillation system, Kjeldahl, Manual, KI 9/16, Uspořádání: 6, Objem baňky: 50 ml
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 14
  1  2  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT