Tisk…
Hledali jste: Lyofilizátory
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: LABCONCO
Popis: FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Udržitelná balení
Udržitelné materiály
Dodavatel: LABCONCO
Popis: Stolní lyofilizátory FreeZone® jsou navrženy pro lyofilizaci lehkého až středního množství vzorků. Kompaktní design je ideální pro laboratoře s omezen...
Udržitelná balení
Udržitelné materiály
Katalogové číslo: (LBCP7522700)
Dodavatel: LABCONCO
Popis: Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (LBCP780701030)
Dodavatel: LABCONCO
Popis: These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Udržitelná balení
Udržitelné materiály
Katalogové číslo: (535-0412)
Dodavatel: LABCONCO
Popis: FreeZone® Triad ™ systém pro lyofilizaci je stolní lyofilizátor pro 4 vzorky na levé straně a s mrazením na polici a funkcí stoppering. Police pojme a...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: LABCONCO
Popis: Designed to handle the lyophilisation needs of research laboratories. Collectors that reach −50 °C are available with capacities from 1 to 18 litres. ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom