Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
merici-pristroje-pro-elektrochemii
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/45/18374045.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"253"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Uživatelsky příjemné přenosné zařízení se stojanem pro elektrody a stupněm krytí IP 43 zobrazuje výsledky měření ve vysokém rozlišení a s vysokou přes...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This user friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise multi-...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These two portable meters are designed for different applications: CO 300 is capable of measuring conductivity, salinity, TDS and temperature values a...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ekonomický, přesný, pevný a vodotěsný pH metr. Součástí sady, která je připravena k okamžitému použití, je pevný přepravní obal, elektroda, teplotní č...
Katalogové číslo: (663-0160)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Conductivity meter, VWR®, CO 30, Ruční, Vodivost: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, Baterie: 8xLR44, IP 67
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Jednoduché a kompaktní zařízení, které je navržené pro rychlé a přesné stanovení výsledků v ekonomickém provedení pera. Ideální pro použití v zeměděls...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Uživatelsky příjemné přenosné zařízení se stupněm krytí IP 67 pro použití v terénních aplikacích zobrazuje výsledky měření ve vysokém rozlišení a s vy...
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements in field applica...
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 253
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další