Tisk…
Hledali jste: Konduktometry
44  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (663-0233)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento uživatelsky přívětivý přístroj s kloubovým stojanem elektrody a krytem s krytím IP 43 poskytuje vysoké rozlišení a přesnost pro přesná měře...
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Katalogové číslo: (663-0348)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Toto přesné zařízení měří vodivosti až do 100 mS / cm a je dodáváno s odolnou vodivostní celou z grafitu, která je velice univerzální a může být použi...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (663-0349)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Toto přesné zařízení s vysokým rozlišením měří vodivost až do 100 μS / cm a je dodáváno s měřicí celou z nerezové oceli pro měření v čisté a ultra čis...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (663-0234)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Uživatelsky příjemné zařízení s vysokým rozlišením má robustní kryt s třídou ochrany IP 67 a poskytuje přesné výsledky při používání v terénu. Dodáván...
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Akce
Katalogové číslo: (663-0160)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Conductivity meter, VWR®, EC30, Tester, Vodivost: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, Baterie: 8xLR44, IP 67
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (663-0359)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: User friendly instrument distinguished by its large 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of conductivit...
Dodavatel: WTW
Popis: Waterproof handheld meters designed for unlimited outside use.
Dodavatel: WTW
Popis: High quality instruments with advanced measuring technology, making measurements more convenient and reliable than ever.
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: These portable meters provide high quality conductivity measurements with the simple click of a button. The robust and waterproof design makes the Fiv...
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: These bench top instruments provide high quality conductivity measurements with the simple click of a button. Thanks to their intuitive operation, sle...
Dodavatel: Hach
Popis: These testers with integrated sensor measure conductivity, TDS, salinity and temperature of general water samples. They are waterproof and they float.
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: Robust bench top meter for accurate conductivity determinations in the lab and near production.
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: Tyto robustní měřiče jsou odolné a vhodné pro obsluhu jednou rukou, díky tomu jsou ideální pro mobilní aplikace v laboratoři, pásové výrobě nebo v ter...
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: This convenient, reliable instrument is suitable for complex applications and stringent requirements in regulated markets as well as for routine measu...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom