Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (46)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Meřiče pH a multimetry
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/91/18709691.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"115"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Uživatelsky příjemné zařízení se stojanem na elektrody a krytem se stupněm ochrany IP 43 měří s vysokým rozlišením a přesností a poskytuje spolehlivé ...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ekonomický, přesný, pevný a vodotěsný pH metr. Součástí sady, která je připravena k okamžitému použití, je pevný přepravní obal, elektroda, teplotní č...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Jednoduché a kompaktní zařízení, které je navržené pro rychlé a přesné stanovení výsledků v ekonomickém provedení pera. Ideální pro použití v zeměděls...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This user friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise multi-...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Uživatelsky příjemné zařízení s kloubovým stojanem na elektrody a krytem se stupněm ochrany IP 43 měří s vysokým rozlišením a přesností a poskytuje sp...
Měrná jednotka:  1 * 1 SET
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This device measures and records pH values in the lab or field using the iPhone®, iPod® and iPad®. The supplied app provides real time display of pH, ...
Katalogové číslo: (662-2283)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This handheld measuring device features an ergonomic design, a dust and water-proof housing in accordance with IP 65/67 and an illuminated display. Th...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Uživatelsky přívětivý přenosný přístroj s robustním pouzdrem s krytím IP 67 poskytuje vysoké rozlišení a vysokou přesnost pro přesné měření pH, mV, vo...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 115
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT