Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Měřiče iontů
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/53/18374053.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  HORIBA
Popis:   These pocket meters directly measure nitrate ion and nirate-nitrogen concentrations in 0,3 ml sample (or 0,05 ml sample with sampling sheet B). The un...
Dodavatel:  EUTECH
Popis:   This bench meter comes with a large, one-glance-sees-all screen. Users can view pH, ION or Redox readings together with temperature, electrode status,...
Dodavatel:  EUTECH
Popis:   The portable Eutech Ion 6+ offers measurements for pH, ORP, temperature and ion concentration. With its compact and sturdy design, the lightweight met...
Dodavatel:  HORIBA
Popis:   These waterproof pocket meters directly measure calcium, potassium or sodium concentrations in 0,3 ml sample (or 0,05 ml sample with sampling sheet B)...
Katalogové číslo: (HEWLG4397A)
Dodavatel:  Agilent
Popis:   This benchtop meter comes in a kit and is therefore ready to use. Ideal for the measurement of samples such as fluoride water, surface water, drinking...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT