Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (4)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Zdroje k elektroforéze
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Třídit podle:
Dodavatel:  CONSORT
Popis:   A complete range of power supplies for electrophoresis applications, including DNA sequencing, flat bed iso-electric focussing, horizontal and vertica...
Katalogové číslo: (732-1695)
Dodavatel:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Popis:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-2381)
Dodavatel:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Popis:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-1693)
Dodavatel:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Popis:   The PS200HC 200 V high current power supply is ideal for large electrophoretic blotting applications and for low voltage electrophoresis runs. The sma...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Katalogové číslo: (CBSCEPS-300X)
Dodavatel:  Expedeon
Popis:   [EN]MINI POWER SUPPLY + TIMER 1 * 1 KS
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (720-2854)
Dodavatel:  OWL SCIENTIFIC
Popis:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-1000XL2 power supply has a power-off memory that retains setti...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (720-2855)
Dodavatel:  OWL SCIENTIFIC
Popis:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, the Owl™ EC-300XL2 power supply has a power-off memory that retains settings after shut-down. Owl™ EC-...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další