Tisk…
Hledali jste: Systémy elektroforetické
69  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (700-0292)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vertikální mini PAGE systém shiroGEL je modulární, umožňuje provádět PAGE a elektroblotting v jedné vaně jednoduchou výměnou modulů. Systém obsahuje m...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Horizontální elektroforetické systémy a příslušenství ShiroGEL jsou vyvinuty pro snadné a bezpečné použití tak, aby vydržely každodenní zátěž. Vaničky...
Katalogové číslo: (700-0531)
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: With its extra wide design, the Midi ExW is ideal when there is a need to run lots of samples (up to 200) just a short distance, for example when geno...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: The largest of the series, the Twin L can accommodate 20×20 cm gels for the simultaneous separation of up to 50 samples making this system ideally sui...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The shiroGEL vertical 20 offers application flexibility and is distinguished by its ease of gel casting and set-up, requiring only four screws to secu...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: For 16×14 cm gels, the Twin M is a versatile system for SDS PAGE applications, in addition to non denaturing electrophoresis of proteins, SSCPs and di...
Katalogové číslo: (700-0880)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Wider than the Maxi S Plus, the Maxi M model can accommodate up to 168 samples but still with an economical footprint.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0435)
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: Based on the Maxi M model, the Maxi M 'Revolution' offers an in-built buffer circulation system, powered by the system's electrodes. At the cathode, h...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0910)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This 'extra wide' Maxi tank was developed especially for large sample numbers and rapid separation times. Accommodating up to 10 microtitre combs, the...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Extra wide, for gels 20×10 cm, Twin ExW S is ideally suited to rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the triple-...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The largest of the series, the Twin L can accommodate 20×20 cm gels for the simultaneous separation of up to 50 samples making this system ideally sui...
Katalogové číslo: (700-0876)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The smallest of the Maxi series, the Maxi S Plus is suitable for high quality sample separation of up to 160 samples per run. With this flexible syste...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0913)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The Maxi L system can be used to run up to 600 samples, making it perfectly suited for large scale sample screening where up to 12 microtitre combs ca...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0842)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: With its extra wide design, the Midi ExW is ideal when there is a need to run lots of samples (up to 200) in just a short distance, for example, when ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0912)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The Maxi ExW 'Revolution' offers built-in buffer recirculation - without the need for pumps or additional tubing. The Maxi ExW 'Revolution' offers the...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0758)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Systém elektroforézy PerfectBlue Mini M má velmi vhodnou velikost pro širokou škálu rutinních použití. Tento systém je dodáván se dvěma hřebeny, ale s...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom