Tisk…
VWR® Mini Gel II, Systém elektroforetický
Dodavatel: VWR
VWR®
700-0003EA 26450 CZK
700-0003 700-0005 700-0004
VWR® Mini Gel II, Systém elektroforetický
Systémy elektroforetické Systémy pro horizontální gelovou elektroforézu
Mini Gel II je kompletní elektroforézní systém, který zahrnuje všechny komponenty potřebné k odlévání a provozování horizontálních gelů - gelové vaničky, hřebeny, licí stojan, gelovou nádrž a digitální napájecí zdroj.
  • Migration tank and gel trays are moulded for leakproof performance and long service life, and the gel box lid is vented to dissipate heat during electrophoresis
  • Power supply easily disconnects from the gel box so that the gel box can be cleaned
  • Mode and arrow keys on the membrane key pad make programming easy, with all parameters shown on a large digital display
  • Casting sets are designed for pouring gels without the use of tape or spacers, and casting trays feature multiple slots for holding combs in place
  • Electrodes are contained in cassettes to protect from damage
Informace o dodávce: včetně elektroforetické vany, přímo připojeného zdroje napětí a standardní soupravy pro nalévání gelů. Standardní souprava pro nalévání gelů obsahuje vaničku na gel 12,5 x 13 cm, 2 vaničky na gel 12,5 x 6 cm, 4 hřebínky s 14/28 zuby o tloušťce 1 mm a nalévací jednotku. Mikro souprava pro nalévání gelů (k dokoupení) obsahuje 4 UV transparentní vaničky na gel 6 x 6 cm, 2 hřebínky s 5/8 zuby o tloušťce 1 mm a nalévací jednotku.