Tisk…
VWR® kuroGEL, Electroblotting Modules For Verti Dual Gel Units
Dodavatel: VWR
VWR®
700-7283EA 20190 CZK
700-7283
VWR® kuroGEL, Electroblotting Modules For Verti Dual Gel Units
Blotting - Zařízení
Elektroblotery nabízí bezpečný a snadno ovladatelný systém pro přenos nukleových kyselin nebo proteinů z gelů na vhodnou blotovací membránu. Dvě velikosti jednotky lze využít pro blotování až dvou gelů 10×10 cm nebo 20×20 cm.
  • každá asymetrická barevně odlišená kompresní kazeta má zámkový mechanismus pro minimalizování pohybu gelu během vkládání do nádrže
  • asymetrie kazet zabraňuje špatnému vložení kazet do nádrže - tedy proti směru přenosu
Informace o dodávce: se dvěma 10 cm kompresními kazetami a dvěma malými porézními podložkami (každý modul 10 x 10 cm) nebo se dvěma 20 cm kompresními kazetami a dvěma velkými porézními podložkami (každý modul 20 x 20).