Tisk…
VWR®, Mísiče gradientů
Dodavatel: VWR, part of Avantor
700-7105EA 12110 CZK
VWRI700-7105
VWR®, Mísiče gradientů
Dostupné ve čtyřech různých velikostech pro různé aplikace. Jsou ideální pro nalévání polyakrylamidových gradientových gelů a centrifugační gradienty využivající sacharózu nebo roztoky chloridu cesného. Každý mísič gradientů je precizně vyroben z vysoce kvalitního akrylového plastu a obsahuje dobře těsnící ventily regulující průtok mezi zásobní a mísicí komorou a výsledný výstupní odtok.