Tisk…
Hledali jste: Odparky
33  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Evaporator, Rotary, VWR®
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Jedná se o základní přístroj do chemické laboratoře vhodný pro odpařování, destilaci a separaci chemikálií. Lze ji používat jako multifunkční systém v...
Akce
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Dodavatel: LABCONCO
Popis: CentriVap® vakuové koncentrátory jsou dostupné v různých konfigurací. CentriVap®, model DNA je dodáván s vestavěným membránovým čerpadlem 34 L/min, dv...
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Tyto odparky jsou vybaveny osvědčenými inteligentními detaily, jako je Easy-Clip, patentovaná upínací objímka, zarážka zdvihu pro omezení hloubky pono...
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Large scale evaporators up to 20 L.
Dodavatel: LABCONCO
Popis: An efficient, automatic evaporator system which can be used with a broad range of aggressive chemicals. In RapidVap N₂ systems, a stream of nitrogen o...
Dodavatel: LABCONCO
Popis: Vakuové koncentrátory CentriVap® jsou k dispozici jako kompletní systémy nebo systémové balíčky. Model odolný vůči kyselinám se doporučuje pro koroziv...
Dodavatel: LABCONCO
Popis: This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Akce
Dodavatel: LABCONCO
Popis: These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Katalogové číslo: (535-0107)
Dodavatel: LABCONCO
Popis: The CentriVap micro IR vacuum concentrator has a very small footprint and therefore fits in tight spaces. It is ideal for small samples such as DNA an...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: LABCONCO
Popis: The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Dodavatel: LABCONCO
Popis: This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Dodavatel: LABCONCO
Popis: Combine the separate concentrator and cold trap components into one space-saving console and include casters for portability from laboratory to labora...
Dodavatel: IKA
Popis: Tyto základní odparky jsou ideální pro všechny standardní odpařovací aplikace na univerzitách a ve výzkumných laboratořích. Funkce řídicí jednotk...
Dodavatel: IKA
Popis: Rotary evaporators with integrated heating bath, features include an innovative control concept with a bright, high-contrast, TFT, colour-graphic cont...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom