Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (2)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Centrifugační odpařování
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/12/18945012.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   CentriVap® vakuové koncentrátory jsou dostupné v různých konfigurací. CentriVap®, model DNA je dodáván s vestavěným membránovým čerpadlem 34 l/min, dv...
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Katalogové číslo: (LBCP7910013)
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (531-0173)
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   An efficient, automatic evaporator system which can be used with a broad range of aggressive chemicals. In RapidVap N₂ systems, a stream of nitrogen o...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (535-0107)
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   The CentriVap micro IR vacuum concentrator has a very small footprint and therefore fits in tight spaces. It is ideal for small samples such as DNA an...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Katalogové číslo: (WHEA297883)
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   This unit is designed for the concentration of trace amounts of analytes in an organic solvent prior to analysis.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další