Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Odparky vakuové
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/48/18989748.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Rotační odparky s integrovanou topnou lázní a řízením vakua. Jednotka je vybavena rozhraním USB, centrálním displejem pro automatickou destilaci a pro...
Katalogové číslo: (531-1048)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Tyto základní odparky jsou ideální pro všechny standardní odpařovací aplikace na univerzitách a ve výzkumných laboratořích. Funkce řídicí jednotk...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Základní odparky jsou ideální pro všechny standardní odpařovací aplikace na univerzitách a ve výzkumných laboratořích. Funkce modelu RV10 control byly...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Rotační odparky s integrovanou topnou lázní a bezpečným a snadným ovládáním přes ergonomický čelní panel.
Dodavatel:  HEIDOLPH
Popis:   These Hei-VAP devices with hand lift are optimally suited for all standard applications. Parameters can be controlled with the simple turn of a knob.
Dodavatel:  HEIDOLPH
Popis:   These Hei-VAP devices with hand lift are optimally suited for all standard applications. Parameters can be controlled with the simple turn of a knob.
Dodavatel:  HEIDOLPH
Popis:   Evaporator, rotary, Hei-VAP, Hei-VAP Advantage ML, G3, EU-plug, Standard, Rozsah teploty (°C): 20...210, Rychlost rotační (min-1): 20 - 280, Kapacita lázně (l): 4,5, Š×H×V (mm): 490×395×430
Dodavatel:  HEIDOLPH
Popis:   Výparník Hei-VAP Precision s vestavěným regulátorem vakua poskytuje uživatelům maximální rozsah parametrů včetně (mimo jiné) reprodukovatelných a...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 17
  1  2  3  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT