Tisk…
Odparky rotační, RV 10 control
Dodavatel: IKA
IKAA8031642BOM3EA 0 CZK
IKAA8031642BOM3 531-0881 IKAA8031642BOM2 IKAA8031642BOM1 IKAA8031643BOM2 IKAA8031643BOM1 IKAA8031643BOM4 IKAA8031643BOM3 IKAA8031642BOM4
Odparky rotační, RV 10 control
Odparky Odparky vakuové
  • všechny modely mají motorizovaný zdvih s bezpečnostní funkcí zastavení
  • zabudovaná knihovna rozpouštědel, kterou může uživatel rozšiřovat
  • pro standardní destilační proces lze uložit speciální parametry destilace; měření a typ destilace lze automaticky přenést stisknutím tlačítka
  • ovládání pomocí barevného grafického displeje, který zobrazuje destilační křivku a má možnost volby více jazyků
  • ekologicky účinné, chladící voda a topná lázeň jsou automaticky vypnuty po ukončení cyklu, jednotka má zabudovaný systém sledování chladící vody a automatickou kontrolu topné lázně, která v případě chybné teploty automaticky vypne proces destilace
Informace o dodávce: Zařízení je dodávané s topnou lázní, magnetickým ventilem pro vakuum (531-3485), 1 l odpařovací baňkou (NS 29/32), 1 l jímací baňkou (KS 35/20) a skleněným setem s chladičem.
Upozornění: Je zapotřebí mít zdroj podtlaku, vakuový zpětný ventil a chladicí systém ( nejsou součástí balení). Obraťte se na zákaznickou linku Avantor, kde vám ochotně pomohou s výběrem vhodných součástek.
Upozornení: * s průhledným plastovým povrchem
**dodáváno pouze s lázní, odpařovací baňkou, svorkami a Woulfovou lahví. Toto balení umožňuje zákazníkovi zvolit typ skleněné sestavy podle svých potřeb.