Tisk…
Hledali jste: Extraktory
69  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilikátové sklo třída 3.3
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Čistá celulózová tkanina. Vhodné pro všechny typy extrakcí (Soxhlet, Büchi, Gerhardt a další).
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Cytiva's Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available ...
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, Borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, Borosilicate glass.
Dodavatel: ROBU GLASFILTER
Popis: Borosilicate glass 3.3.
Katalogové číslo: (537-0028)
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature re...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, Borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass. For extraction from solids with solvents.
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, extractor head only.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, Borosilicate glass.
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom