Tisk…
Hledali jste: Mrazáky
42  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mrazničky VWR® ULT Eco Premium jsou navrženy pro bezpečné a spolehlivé skladování citlivých vzorků. Vyznačují se ergonomickým ovládáním a nízkou spotř...
Energy Efficient
Low Manufacturing Impact Akce
Dodavatel: Liebherr
Popis: Toto jsou těžké modely MediLine s nuceným chlazením vzduchem. Ovladač má alarmy na dveře a teplotu, které lze přizpůsobit koncovému uživateli. Ovladač...
Dodavatel: Liebherr
Popis: Freezers, General Purpose/Laboratory, Mraznička truhlicová, GTL 6105,: −14...−26 °C, Objem: 601 l,: Exteriér: ocel, bílý nátěr: Interiér: nerezová ocel, Police/zásuvky: 3 wire mesh baskets,: Odmrazení: Ruční, Displej: Analogový, Zámek dvířek: Ano,: Š×H×V vnějš.: 1647×776×917 mm, Hmotnost: 82 kg
Dodavatel: Liebherr
Popis: Mrazničky volně stojící NoFrost vyrobené z nerezové oceli. Nabízí nucené chlazení vzduchem, které udržuje rovnoměrnou teplotu chlazení v interiéru. In...
Dodavatel: Liebherr
Popis: Mraznička truhlicová pro běžné použití.
Katalogové číslo: (471-1021)
Dodavatel: Liebherr
Popis: Tyto mrazničky pro běžné účely se statickým chlazením - ideální pro skladování nekritických výrobků. Prostorné, energeticky úsporné, tyto vzpřímené mr...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: REVCO TECHNOLOGIES
Popis: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers set the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situation...
Udržitelné materiály
Dodavatel: Liebherr
Popis: Modely komerčních mrazniček s funkcí automatického odmražení.
Katalogové číslo: (LBCP7949030)
Dodavatel: LABCONCO
Popis: FreeZone® benchtop shell freezers provide a compact system for prefreezing samples for lyophilization.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (471-1238)
Dodavatel: Stirling Ultracold
Popis: Ultra-low temperature freezer featuring the free-piston Stirling engine. This next generation of environmentally sustainable ULT freezers achieve stab...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (471-1239)
Dodavatel: Stirling Ultracold
Popis: The SU105UE is a compact ultra-low temperature freezer that is ideal for personal storage and situations where larger volume ULT freezers might otherw...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (471-0483)
Dodavatel: Liebherr
Popis: Tyto laboratorní mrazicí boxy jsou vybaveny funkcí statického chlazení se systémem elektronického regulátoru, zajišťujícího vysokou konzistentnost tep...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Liebherr
Popis: Freezers designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant cooli...
Dodavatel: Liebherr
Popis: Freezers with a spark-free interior specifically for storing explosive and highly flammable substances in laboratories and in the chemical industry.
Dodavatel: REVCO TECHNOLOGIES
Popis: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models with five inner doors, maximising storag...
Udržitelné materiály
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers set the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situation...
Udržitelné materiály
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom