Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Boxy laminární
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/67/18989467.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air ...
Katalogové číslo: (TELR1638490)
Dodavatel:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Popis:   Vertical Laminar Flow Bench are an ideal solution for the handling of harmless substances and non hazardous biological samples where product sterility...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Popis:   Telstar Aeolus V Serie is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free envir...
Dodavatel:  AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L
Popis:   Telstar Aeolus H Serie is a high quality horizontal laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a particle free env...
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protec...
Dodavatel:  Heraeus
Popis:   Boxy Heraguard™ ECO Clean Bench jsou ideální pro laboratorní aplikace, při nichž je vyžadována ochrana vzorku. Díky stejnosměrným motorům skříně Herag...
Katalogové číslo: (LBCP3820020)
Dodavatel:  LABCONCO
Popis:   These PuriCare Open Access Transfer Station offer utmost efficiency for cage changing operations. Open access on two sides provides ample workspace fo...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  EUROCLONE S.P.A.
Popis:   AURA HZ is an horizontal laminar air flow cabinet Class 100, for product protection from external contamination and cross-contamination inside the wor...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT