Tento biologický box v sobě spojuje inteligentní design a výjimečnou hodnotu s nejlepší energetickou účinností, spolehlivostí a použitelností ve své třídě. Moderní design biologického boxu MSC-Advantage™ zlepšuje celkový provoz a údržbu, maximalizuje bezpečnost a optimalizuje údržbu a čištění. S pokročilou technologií vnitřního průtoku vzduchu a motoru boxu MSC-Advantage™ nabízí optimální energetickou účinnost, provoz a použitelnost. Při plných otáčkách motor spotřebovává o 60% méně energie než u standardních boxů. Pro další úsporu energie inteligentní regulace otáček automaticky snižuje otáčky ventilátoru na 30%, pokud je zavřené okno. Tato technologie prodlužuje životnost filtru HEPA při zajištění sterilního pracovního prostředí a spoří energii pro minimalizaci provozních nákladů.
- snadno použitelná mikroprocesorová řídicí jednotka zobrazuje základní provozní, bezpečnostní a servisní údaje
- monitorovací systém Exclusive Performance Factor Monitoring System indikuje nutnost provedení údržby boxu
- SmartPort™: bezpečný, čistý způsob vedení podtlakových hadiček a kabelů přes boční stěnu biologického boxu, se schválením TÜV
- flexibilní dělený pracovní tác z nerezové oceli se snadno vyjímá k čištění a autoklávování
- ergonomický design; skloněná přední část pro zvýšení pohodlí a snížení únavy operátora, snížená úroveň hluku, velký pracovní prostor a pohodlné opěrky rukou
Přední okna boxu MSC-Advantage™ lze spustit v jejich rámech, aby byl umožněn plný přístup k horním vnitřním povrchům oken. Dále lze z přední strany vyměnit všechny vyjímatelné součásti, včetně filtrů HEPA, což minimalizuje dobu výměny filtru. V celém boxu jsou použity hladké součásti, což prakticky eliminuje riziko úrazu při běžném čistění a údržby a servisu.
Certifikace: Certifikováno pod normy EN 12469 organizací TÜV Nord.
Informace o dodávce: Ceny dodání, instalace a uvedení do provozu jsou k dispozici na vyžádání. K dispozici je další příslušenství a volitelné možnosti, podrobnosti vám poskytne místní obchodní zástupce společnosti Avantor.