Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
nabytek-kancelarsky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/68/18945268.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"159"
Třídit podle:
Dodavatel:  asecos
Popis:   Using the vertical drawer technology, the V-MOVE-90 safety storage cabinets have the same storage volume as standard cabinets with only half the corpu...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vysoce přesné mikrováhy a váhy analytické by měly být umístěny v prostředí, kde je minimalizováno množství otřesů, jelikož je tím zajištěno rychlé vyv...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Weighing table, Podložka antivibrační pro navažování, pevný a stabilní povrch, Š×H×V: 560×450×65 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  METRO INTERNATIONAL COMPANY
Popis:   The chrome finish mobile security standard-duty stem caster units protect valuable materials and sensitive items from loss and they are ideal for use ...
Dodavatel:  DÜPERTHAL GMBH & CO
Popis:   Safety cabinets with storage shelves (CLASSIC line standard) or pull-out shelves (CLASSIC line pro) for the storage of hazardous substances in working...
Katalogové číslo: (METOX566EGX3)
Dodavatel:  Metro International
Popis:   Shelve, Shelf system, open grid,1524×610 mm, 51 kg
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Palbam
Popis:   Storage cabinet, Full length cabinet on leveller legs, with 6 shelves, Dveře: 2, Š×H×V: 1200×600×2100 mm
Dodavatel:  Metro International
Popis:   Corrosion proof shelves and posts with removable polymer mats
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 159
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další