Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Police
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/89/18989789.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Třídit podle:
Dodavatel:  METRO INTERNATIONAL COMPANY
Popis:   The chrome finish mobile security standard-duty stem caster units protect valuable materials and sensitive items from loss and they are ideal for use ...
Dodavatel:  Metro International
Popis:   These Super Erecta® Starter save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with "S" hooks. This system offers a convenient way t...
Dodavatel:  HUPFER METALLWERKE
Popis:   These numerous wallmounted hook rails with varied dimensions will meet all the requirements according to the type of material to be stored on the wall...
Dodavatel:  Metro International
Popis:   Flexible and tough modular shelving system. Due to a special locking mechanism the grid shelves can be vertically adjusted in just a few minutes witho...
Dodavatel:  Metro International
Popis:   These Super Adjustable 2™ Starter and Add-On units save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with "S" hooks. This system of...
Dodavatel:  Metro International
Popis:   Designed to work in conjunction with the entire Super Erecta® System of shelves and accessories, these Super Adjustable wire shelves have a unique cor...
Katalogové číslo: (METOHP52K3)
Dodavatel:  Metro International
Popis:   These heavy duty tubular construction is designed to withstand impact and hold heavy loads.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Metro International
Popis:   The system consists of four solid shelves, posts, plastic split sleeves, donut bumpers and 127 mm poly casters (2 swivel; 2 brake). The raised "ship's...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 36
  1  2  3  4  5  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT