Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (2)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
stolky-pro-navazovani
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/24/18990024.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vysoce přesné mikrováhy a váhy analytické by měly být umístěny v prostředí, kde je minimalizováno množství otřesů, jelikož je tím zajištěno rychlé vyv...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Weighing table, Podložka antivibrační pro navažování, pevný a stabilní povrch, Š×H×V: 560×450×65 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  KOETTERMANN
Popis:   These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Dodavatel:  SARTORIUS BALANCES
Popis:   High performance micro and analytical balances should be placed in an environment where interfering vibration is at a minimum, to give fast stabilisat...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 4  z 4