Tisk…
Hledali jste: Myčky laboratorního skla
18  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: MIELE
Popis: The PLW 7111 SlimLine laboratory washers offer a comprehensive and systematic solution for analytically pure reprocessing of laboratory glassware.
Dodavatel: MIELE
Popis: The PLW 6111 SlimLine laboratory washer offer a comprehensive and systematic solution to the reprocessing of laboratory glassware for analytical exper...
Dodavatel: MIELE
Popis: The PLW 8615 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Dodavatel: MIELE
Popis: The PLW 8616 laboratory washer can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glassware washer is flexible and simple to...
Dodavatel: MIELE
Popis: The PLW 8617 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Dodavatel: MIELE
Popis: Miele PG 8593 laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particul...
Dodavatel: MIELE
Popis: Miele PG 8583 CD Laboratorní myčka skla představuje profesionální řešení laboratorního skla pro analytické experimenty. Tento přístup je obzvláště šet...
Dodavatel: MIELE
Popis: Skříňka G 7896 DOS: pro 1 až 4 modely DOS s nádobami.
Dodavatel: MIELE
Popis: Myčka laboratorního skla Miele PG 8583 představuje profesionální řešení pro laboratorní sklo k analytickým experimentům. Tento přístup je mimořádně še...
Dodavatel: MIELE
Popis: Myčky na skleněné nádobí, APS 101 Sego, Segosoft Miele Edition (další licence) k připojení druhého nebo dalšího přístroje, Ø 6 × 130 mm, Š×H×V: Ø 6×130 mm
Katalogové číslo: (MIEL10124570)
Dodavatel: MIELE
Popis: PG 8504 je samostatně stojící jednotka s víkem a její vnější plášť je vyroben z nerezové oceli. Dokáže si poradit s širokou škálou problémů spojených ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MIEL12036820)
Dodavatel: MIELE
Popis: Basket kit for the treatment of laboratory glassware with injector nozzles & inserts.
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Katalogové číslo: (SMEGGW4090P)
Dodavatel: SMEG S.P.A.
Popis: Display: 128×64 pixel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Dodavatel: SMEG S.P.A.
Popis: This range of professional Smeg washing and thermal disinfection machines are manufactured using high quality materials and components in order to ach...
Dodavatel: SMEG S.P.A.
Popis: The range of professional Smeg washing and disinfection machines is manufactured according to specific projects using professional materials and speci...
Katalogové číslo: (KLEI459960-0000)
Dodavatel: KLEINFELD GMBH & CO.
Popis: This washer is used for rapid, safe washing and drying of cuvettes, tubes and small scale volumetric items up to approximately 22 mm OD.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom