Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Svářečky fólií
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/88/18989388.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (129-1160)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Quickly and efficiently seal PP or PE bags, sheets or flat tubing from 0,01 to 0,8 mm thick.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MATRAB-0400)
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (731-0201)
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   The ALPS™ 3000 microplate heat sealer is a fast, compact heat sealer created for optimal robotic integration in high throughput environments, whilst a...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-0996)
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Heat sealing offers superior sample protection of storage and reaction plates in applications including compound storage, sample archiving and PCR. Th...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Heat sealer, accessory, Plate carrier, ALPS™
Dodavatel:  EPPENDORF
Popis:   The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Dodavatel:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis:   Heat sealer, bag, Electronic
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další