Tisk…
Hledali jste: Hořáky plynové
62  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Nickel plated brass with cast iron foot.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Nickel plated brass.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Length: 155 mm.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Nickel plated brass with cast iron foot.
Katalogové číslo: (451-0156)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Poniklovaný mosazný Bunsenův hořák ideální pro ohřev nebo sterilizaci nástrojů a laboratorního skla.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (451-0177)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Cartridge burner with air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Hořák z nerezové oceli na směs propan/butan. Pro teploty až 1400 °C.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Micro burner with air regulation and needle valve.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Typ DIN.
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Katalogové číslo: (USBE1424)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: High temperature burner with piezo electric ignition and needle valve. Maximum temperature of 1600 °C.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (USBE1423)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Micro burner with piezo electric ignition and air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom