Tisk…
Hořáky
Dodavatel: Usbeck
451-1325EA 909 CZK
451-1325 451-1335 451-1365 451-1355 451-1330 451-1320 451-1350 451-1360
Hořáky
Ohřívače Hořáky plynové
Typ DIN.
  • přívod a regulace plynu uvnitř
Informace pro objednávání: Hořáky jsou dodávány bez bezpečnostní základny, tu je nutné objednat zvlášť.