Tisk…
Hledali jste: Hnízda topná
24  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Don't get burned - the outside stays 'safe to the touch'.
Dodavatel: WINKLER GMBH
Popis: For round bottomed flasks. Mantles have crocheted outer jacket made from glass silk (WHG2H models are made from silicate yarn). Sizes from 500 ml upwa...
Dodavatel: WINKLER GMBH
Popis: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Accommodate 60° funnels, pear-shaped flasks and round-bottom flasks.
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Provides powerful stirring speeds up to 520 min⁻¹ and heating up to 450 °C.
Dodavatel: WINKLER GMBH
Popis: Heating mantle, WHU2ER 6000, SS plug, Objem baňky: 6000 ml, 450 °C, Ø×H: 318×166 mm
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Designed to determine the protein content of food.
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
Katalogové číslo: (ELET36013-14)
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Accepts 250 to 1000 ml round bottom flasks saving you money.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: WINKLER GMBH
Popis: For round bottomed flasks. Max. 450 °C. Multiposition heating mantles with powder coated, chemically resistant metal housing and stainless steel front...
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Flexible heating element for efficient heat transfer and fast boiling times.
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Heating mantles with interchangeable cartridges.
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Opening in base accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Magnetic stirrer and heating mantle in one convenient unit.
Katalogové číslo: (454-0045)
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Heating mantle, RE0250, Objem baňky: 250 ml
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MOHR & CO
Popis: These heating mantles feature crocheted outer jacket for round bottom flasks.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom