Tisk…
Hledali jste: Desky topné
39  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (442-1269)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje do...
Katalogové číslo: (453-0145)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Hotplates with coated aluminium alloy plates give even heat distribution. Choice of models with one or two plates.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (VELPF20700610)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (VELPF20700553)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje do...
Dodavatel: Edmund Bühler GmbH
Popis: The IRB infrared heaters heated up samples to 700 or 900 °C within a short time.
Katalogové číslo: (552-0006)
Dodavatel: CAMAG
Popis: The TLC plate heater III is designed for heating TLC plates to a given temperature, while ensuring homogenous heating across the plate. TLC plate heat...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: These hotplates feature a raised display design which protects the electronics from any liquid spills.
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: These hotplates features a raised display design which protects the electronics from any liquid spills and units are available with a choice of cerami...
Katalogové číslo: (STUA04801-08)
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Impervious to chemical attack, even concentrated acids.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (STUA04806-51)
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Premium digital hotplates provide accurate heating with an advanced control algorithm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Ceramic top plate or aluminium/silicon alloy top plate.
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Get accurate surface temperature in real time.
Katalogové číslo: (BARNRC2240Q)
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: External-controlled hotplates with porcelain-coated stainless-steel top.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (444-0079)
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Using a very efficient infra red heater of just 900 W power, this hotplate with a ceramic plate will boil one litre of water over 30% faster than a co...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom