Tisk…
Hledali jste: Homogenizátory
117  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"117"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní a snadno použitelný mixér pro objemy vzorků 50 až 400 ml účinně míchá pevné nebo kapalné vzorky v jakýchkoli sterilních sáčcích (prostých ne...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Akce
Katalogové číslo: (710-2143)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Star Blender 400 Silent jsou vysoce účinné laboratorní mixéry pro přípravu pevných vzorků. Se sterilním sáčkem zaručují optimální extrakci bakter...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto kompaktní homogenizátory jsou vhodné pro všechny standardní dispergační úkoly a intenzivní míchání. Jednotky jsou robustní a jejich stabilita zab...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Homogenizační tloučky na mikrozkumavky/vialky jsou vyrobeny z polybuthylen tereftalátu ve třídě 10000, podle ISO třída 7, M5.5 pro čisté provozy. Jsou...
Katalogové číslo: (432-0366)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (432-0367)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® Bead Mill homogeniser is a part of the newest generation of Bead Mill homogenisers. This economical system is specifically designed for grind...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Bead Mill MAX je prémiový model řady homogenizérů VWR Bead Mill. VWR Bead Mill MAX slouží k mletí, lýze a homogenizaci nejnáročnějších vzorků s o...
Katalogové číslo: (412-0167)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kulový mlýn pro rozmělňování vzorků s malým objemem. Zařízení lze rovněž použít pro třepání/míchání mikrozkumavek a mikrodestiček. Zařízení má široký ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (710-0958)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Objemy vzorků od 80 do 400 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (710-0953)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Dispersing Element, Těsnicí kroužek k čepelím, autoklávovatelný, použití se základní deskou Steri-Blostev 12
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Katalogové číslo: (BERTD34200)
Dodavatel: BERTIN
Popis: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Blocked
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Designation: EC - EasyClean version for the simplest cleaning or sterilisation (Standard)/2 - rotor/stator with 1 tooth row each.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 117
no targeter for Bottom