Tisk…
Homogenizátor, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Dodavatel: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-0189EA 33860 CZK
431-0250 431-0189 431-0188 431-0179 IKAA3737001
Homogenizátor, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogenizátory Homogenizátory ruční
Kapesní nebo stojanový model, rozsah objemu 0,5 až 100 ml. Široký rozsah otáček umožňuje pracovat při vysokých obvodových rychlostech i při malých průměrech rotorů.
  • rychloupínací spoj umožňuje snadné vyměňování dispergačních prvků
  • vynikající stabilita rychlosti s různými médii
  • jednorázové plastové dispergační prvky jsou k dispozici ve dvou velikostech. Jsou ideální pro analýzy PCR
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 30
Informace o dodávce: Dodáváno se skladovacím pouzdrem (pro pohon, svorky, dispergační prvky), náhradním těsněním a svorkou. Dispergační prvky a příslušenství je nutné objednat zvlášť.