Tisk…
Dispergační systém, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Dodavatel: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-2897EA 25070 CZK
431-2897 431-2894 431-2898
Dispergační systém, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Homogenizátory Homogenizátory stolní
Univerzální jednorázový dispergační systém s jednorázovými zkumavkami, které mohou být hermeticky utěsněny. Poskytuje bezpečnost a ochranu před infekčními vzorky, toxickými látkami nebo látkami se silnými pachy. Ideální pro použití v lékařských, patologických, toxikologických, farmaceutických, imunologických, veterinárních, klinických, potravinářských a kosmetických aplikacích. Jednotky jsou snadno a rychle použitelné, umožňují standardizovanou práci, jsou vhodné pro individuální použití nebo pro použití v sérii a jsou vybaveny funkcí proti zamykání.
  • disperze, míchání a mletí pomocí jedné pohonné jednotky
  • chrání uživatele před nebezpečnými vzorky a zvyšuje bezpečnost díky nízkému napětí (24 V)
  • hygienické a čisté, bez rizika případné křížové kontaminace
  • jednorázové zkumavky mohou být hermeticky utěsněny
  • uzavřený vzorkovací systém v chemicky odolném plastu
Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 20
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 20
Informace pro objednávání: Jednotka ULTRA-TURRAX® je dodávána s odnímatelným hákem pro demontáž jednotky rotoru/statoru, ale bez zkumavek. Příslušenství je třeba objednat zvlášť.