Tisk…
Hledali jste: Mísiče laboratorní (blenders)
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (710-0958)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Objemy vzorků od 80 do 400 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní a snadno použitelný mixér pro objemy vzorků 50 až 400 ml účinně míchá pevné nebo kapalné vzorky v jakýchkoli sterilních sáčcích (prostých ne...
Katalogové číslo: (710-2143)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Star Blender 400 Silent jsou vysoce účinné laboratorní mixéry pro přípravu pevných vzorků. Se sterilním sáčkem zaručují optimální extrakci bakter...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Katalogové číslo: (SEWA4500/000/EU)
Dodavatel: Seward (FermionX)
Popis: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Seward (FermionX)
Popis: Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the ac...
Dodavatel: Seward (FermionX)
Popis: Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the ac...
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Katalogové číslo: (432-0161)
Dodavatel: Seward (FermionX)
Popis: Designed for sample volumes from 80 to 400 ml, Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of labora...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IUL Instruments SA
Popis: These Masticator laboratory blenders include two paddles which gently homogenise samples for microbiological testing. The blenders can be used wi...
Katalogové číslo: (710-0583)
Dodavatel: IUL Instruments SA
Popis: For medical samples, volumes up to 80 ml. Compact and easy to use blender with stainless steel chamber, for aseptic and simple homogenisation. Paddles...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom