Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (2)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Homogenizátory ultrazvukové
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/65/18989965.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Třídit podle:
Dodavatel:  QSONICA LLC
Popis:   Homogeniser, Ultrasonic cell disruptor, Q55, Frekvence (kHz): 20, Maximální výkon (W): 55
Katalogové číslo: (QSONQ1375A-220)
Dodavatel:  QSONICA LLC
Popis:   The Q1375 sonicator allows industrial-scale sample volumes to be processed in individual batches or flow-through applications.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  QSONICA LLC
Popis:   A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogeni...
Dodavatel:  BRANSON
Popis:   These ultrasonic cell disruptors/homogenisers are versatile laboratory units suitable for a broad range of liquid processing applications such as biol...
Dodavatel:  BRANSON
Popis:   A series of sonifiers with advanced sample processing capabilities and a digital, intuitive menu driven interface.
Katalogové číslo: (HIELUP200HT)
Dodavatel:  Hielscher Ultrasonics
Popis:   The new ultrasonic device UP200Ht features many additional functions and is designed with broad coverage of parameter configurations (by variation of ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  BANDELIN-ELECTRONIC
Popis:   A range of ultrasonic homogenisers to meet the requirements of laboratories for cell disruption, homogenisation , deagglomeration of nano particles, p...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 7  z 7