Tisk…
Hodiny s teploměrem-vlhkoměrem, analogové
620-0921EA 1300 CZK
VWRI620-0921
Hodiny s teploměrem-vlhkoměrem, analogové
Hodiny jsou opatřeny krytem a ciferníkem s červenou hodinovou, minutovou a vteřinovou ručičkou.
  • tři funkce v jednom zařízení
  • moderní design se zvýrazněnými značkami
−30…+60 °C (±2,0 °C); 0 - 100% RH (±5,0% RH)
Informace o dodávce: s hákem pro uchycení na zeď. Vyžaduje baterii typu AA, není součástí balení.