Tisk…
VWR®, Teploměr-vlhkoměr analogový
Dodavatel: VWR
620-0923EA 2330 CZK
620-0923
VWR®, Teploměr-vlhkoměr analogový
Vlhkoměry Vlhkoměry analogové
Zařízení je navrženo pro všechna prostředí, lze použít uvnitř inkubátorů, ledniček a mrazáků. Teploměr a vlhkoměr je vybaven kontrastními barvami, pro teplotu černá ručička a červená pro vlhkost na bílém pozadí.
  • kulatý design
  • nerezové tělo
  • velký, dobře čitelný displej
Informace o dodávce: Supplied with a hook for wall mounting.