Tisk…
Hledali jste: Inkubátory
54  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"54"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between –10 to +100 °C with forced air convection and fan speed control (10 to 100%). F...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto kompresorem chlazené inkubátory poskytují teplotní rozsah mezi 3 až 70 °C s nuceným prouděním vzduchu a regulací otáček ventilátoru (50 až 100%)....
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Digitální inkubátory IL 10, IL 23 a IL 56 nabízí ekonomické řešení, šetří místo a používají se pro mikrobiologické a hematologické aplikace. Teplota j...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Chlazené inkubátory s Peltierovou technologií se vyznačují vynikající teplotní stabilitou a rovnoměrností. Jsou energeticky účinné a šetrné k životním...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These compressor-cooled incubators with forced air convection provide a temperature range between 3 to 70 °C. Featuring a stainless steel (DIN 1.4016)...
Katalogové číslo: (390-0963)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Chlazený inkubátor INCU-Line® Tower s přirozená cirkulace vzduchu a se dvěma komorami je digitální inkubátor chlazený pomocí technologie Peltier. Nabí...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (390-0881)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The IL 23R digital cooled incubator with Peltier technology offers an economical and space saving solution for microbiology applications at below room...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: ILCO 180 Premium nabízí optimální růstové podmínky pro buněčné kultury a splňuje náročné požadavky na nejlepší možný růst buněk a maximální bezpečnost...
New Product Akce
Dodavatel: Binder
Popis: Řada jednotek KB chlazených kompresorem má o 30% nižší spotřebu ve srovnání s předchozím modelem. Chlazené inkubátory se používají hlavně pro kultiva...
Dodavatel: Binder
Popis: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Dodavatel: Binder
Popis: CO₂ Incubator, CB 170, with O₂ control , Kapacita: 170 L, Typ proudění: Vzduchový plášť, Rozsah teplot: Ambient +4…60 °C, Výkyvy teploty (čas): ±0,1 °C @ 37 °C, Odchylka teploty (prostorová): ±0,3 °C @ 37 °C, Maximální zátěž na polici: 10 kg, Dodané police (max.): (3/6), Vnější Š×H×V: 680×718×870 mm, Hmotnost: 98 kg
Katalogové číslo: (390-6032)
Dodavatel: Binder
Popis: Biologický inkubátor s mechanicko-hydraulickým ovládáním poskytuje přesné a spolehlivé podmínky pro inkubaci. Nejvhodnější teplotní nastevení je při 3...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Binder
Popis: Inkubátory Avantgarde. Line zajišťují stabilní a spolehlivou inkubaci mikrobiologických kultur a zaručují reprodukovatelné výsledky pro ruti...
Dodavatel: Binder
Popis: The durable and affordable CB-S series incubators are suitable for routine cell cultivation applications in the field of cell production, particularly...
Dodavatel: Binder
Popis: Thanks to thermoelectric cooling technology with heat dissipation, KB ECO cooled incubators are one of the most energy efficient cooling incubators on...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 54
no targeter for Bottom