Tisk…
Hledali jste: Inkubátory CO₂
14  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: ILCO 180 Premium nabízí optimální růstové podmínky pro buněčné kultury a splňuje náročné požadavky na nejlepší možný růst buněk a maximální bezpečnost...
New Product Akce
Dodavatel: Binder
Popis: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Dodavatel: Binder
Popis: CO₂ Incubator, CB 170, with O₂ control , Kapacita: 170 L, Typ proudění: Vzduchový plášť, Rozsah teplot: Ambient +4…60 °C, Výkyvy teploty (čas): ±0,1 °C @ 37 °C, Odchylka teploty (prostorová): ±0,3 °C @ 37 °C, Maximální zátěž na polici: 10 kg, Dodané police (max.): (3/6), Vnější Š×H×V: 680×718×870 mm, Hmotnost: 98 kg
Dodavatel: Binder
Popis: The durable and affordable CB-S series incubators are suitable for routine cell cultivation applications in the field of cell production, particularly...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: CO₂ Inkubátory řady ICO mají bezešvou komoru se zaoblenými rohy z nerezové oceli bez dalších instalací, čímž je usnadněno důkladné čištění. Jednotky m...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: CO₂ Inkubátory řady ICOmed mají bezešvou komoru se zaoblenými rohy z nerezové oceli bez dalších instalací, čímž je usnadněno důkladné čištění. Jednotk...
Katalogové číslo: (390-1588)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Inkubátory WHEATON® s atmosférou CO₂ s infračervenými čidly CO₂ jsou ideální ke každodenní práci s buněčnými kulturami a jsou určeny k použití s&...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Série Heracell™ VIOS byla navžena pro citlivé kultury jako jsou kmenové a primární buňky pro výzkum, farmacii a klinické aplikace. Jednotky jsou dostu...
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: These CO₂ incubators embody an innovative generation of equipment offering optimum protection from contaminants. They guarantee optimum repeatability ...
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Heracell Vios CR cleanroom compatible CO₂ incubators are third party-certified, suitable for use in ISO Class 5 and GMP Grade A/B environments.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: CO₂ inkubátory, řada HERAcell® i zabezpečují stabilní, přesně monitorované růstové podmínky a nabízí vynikající ochranu proti kontaminaci buněčných a ...
Katalogové číslo: (390-0456)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: The Midi 40 CO₂ incubator is designed specifically for people who require a compact culturing workspace to handle small workloads, perform personal us...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: REVCO TECHNOLOGIES
Popis: These 8000 WJ Series CO₂ incubators constructed with a triple wall and with a large volume of water provide unsurpassed temperature stability and prot...
Dodavatel: REVCO TECHNOLOGIES
Popis: With precise temperature control and stability of all culture parameters, the Series 8000 direct-heat CO₂ incubators offer dependable flexibility for ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom