Tisk…
Hledali jste: Inkubátory chlazené
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These compressor-cooled incubators with forced air convection provide a temperature range between 3 to 70 °C. Featuring a stainless steel (DIN 1.4016)...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Chlazené inkubátory s Peltierovou technologií se vyznačují vynikající teplotní stabilitou a rovnoměrností. Jsou energeticky účinné a šetrné k životním...
Katalogové číslo: (390-0963)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Chlazený inkubátor INCU-Line® Tower s přirozená cirkulace vzduchu a se dvěma komorami je digitální inkubátor chlazený pomocí technologie Peltier. Nabí...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto kompresorem chlazené inkubátory poskytují teplotní rozsah mezi 3 až 70 °C s nuceným prouděním vzduchu a regulací otáček ventilátoru (50 až 100%)....
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between –10 to +100 °C with forced air convection and fan speed control (10 to 100%). F...
Akce
Katalogové číslo: (390-0881)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The IL 23R digital cooled incubator with Peltier technology offers an economical and space saving solution for microbiology applications at below room...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Binder
Popis: Řada jednotek KB chlazených kompresorem má o 30% nižší spotřebu ve srovnání s předchozím modelem. Chlazené inkubátory se používají hlavně pro kultiva...
Dodavatel: Binder
Popis: Thanks to thermoelectric cooling technology with heat dissipation, KB ECO cooled incubators are one of the most energy efficient cooling incubators on...
Dodavatel: Binder
Popis: Účinné inkubátory určené pro práci v rozmezí teplot od 4 na 100 °C. Chlazení probíhá prostřednictvím Peltierova článku s přesnou regulací až do 4 °C a...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: The range of cooled incubators have a temperature range from below zero up to 60 °C, units ensure rapid and precise heating up and cooling down times ...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Sets eco standards for cultivation below room temperature: Unmatched energy efficiency, excellent heat-up, cool-down and recovery times.
Energy Efficient
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: These cooled incubators have a refrigerated thermostat with 120 and 200 L capacity that ensures excellent connectivity, high performance in temperatur...
Dodavatel: POL-EKO
Popis: ILP Peltier-Cooled Incubators: Eco-friendly alternative to aggregate cooled models. Innovative and green, ILP incubators use Peltier cell technology f...
Dodavatel: THERMO BRAND
Popis: Chlazené inkubátory Heratherm jsou chlazeny pomocí Peltierových článků a vzorek je uchován při teplotách od 5 do 70 °C, inkubátory se vyznačují velmi ...
Dodavatel: Hettich
Popis: The HettCube range of cooled incubators provide functionality and customised features. The inner chamber is made from acid-proof stainless steel (DIN ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom