Tisk…
Hledali jste: Lampy UV
24  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Ultraviolet light is considered an ancillary disinfectant to chemical disinfectants in the healthcare environment.
Katalogové číslo: (SIMELD7220)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (135-6040)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: UV lamp, Volitelné UV světlo, montované ve výrobě
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMELD7290)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: This UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some organi...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (PIER95035)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV lamp, Three wavelengths, UV lamp, 241×76×114 mm, 3UV™, 3UV-34, 4 W, 254/302/365 nm, Š×H×V: 241×76×114 mm
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Rechargeable 6-watt 26P series lamps are available in three dual-tube models. The lamps are equipped with an internal gel based, lead-acid battery, wh...
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV lamp, UV bench lamp without tubes, XX-40, 40 W, -, Š×H×V: 1260×152×108 mm, Hmotnost: 9,0 kg
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: These lightweight lamps can be used with the optional lamp stand for hands-free operation. Replacement tubes are also available.
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Select from lamps with four, six or eight watts. Models available include 254 nm shortwave, 365 nm longwave, or a combination UV wavelengths, or UV an...
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Made of durable, lightweight plastic, these compact 4 W UV lamps can be used as a handheld instrument or hands-free in combination with an optional st...
Dodavatel: CONSORT
Popis: UV lamp, UV lamp with filter, UV lamp, 500×85×80 mm, 1×15 W, Intenzita: 1000 µW/cm², 312 nm, Š×H×V: 500×85×80 mm
Dodavatel: CAMAG
Popis: These UV lamps with plastic housing are designed for TLC applications.
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: These lamps are excellent for quick field inspection or fluorescence applications.
Katalogové číslo: (UVPA95-0313-02)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV lamp, Multiple ray, Multiple ray UV lamp, three height positions, 365/254 nm, cool white/north sky light, 230 V, Určeno pro: Benchtop use, MLR-58, 8 W, 365/254 nm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV field rack, With DC power supply, UV light field pack, with DC power supply, shortwave, lighted length: 44,5 mm, Pen-Ray®, 254 nm, Hmotnost: 136 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom