Tisk…
Hledali jste: Komory pro UV zobrazení
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: The C-10 cabinet is designed for use with compact UV lamps (4 W, such as models UVGL-15 or UVGL-25, or handheld UV lamps (6 W), such as the UVGL-58. T...
Katalogové číslo: (UVPA95-0257-02)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV viewing cabinet, Chromato-Vue®, C-65, 2×8 W
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (UVPA95-0253-02)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV viewing cabinet, With two UV tubes, Chromato-Vue®, C-75, 2×15 W, 254/365 nm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (UVPA95-0020-05)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: The large, lightweight plastic UV Chromato-Vue® viewing cabinet C-70G is designed for examining fluorescent samples in a fully lit environment.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (UVPA95-0022-02)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV viewing cabinet, Chromato-Vue®, C-71, 4×15 W, 365 nm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom