Tisk…
Hledali jste: Senzory úrovňové
38  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor
Popis: Tyto indikátory hladiny poskytují digitální odpočet přibližného objemu rozpouštědla zbývajícího v systému CYCLE-TAINER.
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: Automatically divert waste liquids into the reserve canister.
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: Monitor two filling levels at once. Perfect integration into lab furniture with the Built-In signalbox and switch amplifier.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Insert with screw-in thread for barrels or screw cap for canisters. With integrated level indicator to monitor the liquid level during filling as well...
Dodavatel: Bohlender
Popis: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe System Waste Caps.
Dodavatel: Bohlender
Popis: Display unit to control the b.safe Splitter, which is available as an option in combination with connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and...
Dodavatel: Bohlender
Popis: Display unit to monitor connected fill-level sensors in b.safe Waste Caps and b.safe Waste Caps.
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: Measuring filling levels continuously. Monitoring non-transparent canisters on a permanent basis is no problem with the continuous level control unit.
Dodavatel: Bohlender
Popis: The b.safe Mini-Display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: These level sensors provide dependable protection from overflow when filling barrels. The float positions itself securely at the opening by its own we...
Katalogové číslo: (BOHLR660-01)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Enclosed housing for installation at the rear side of a safety cabinet. Unit provides safe signal exchange between explosion-hazardous and explosion-p...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bohlender
Popis: The b.safe Mini-display is the optimal basic solution for the local control of single HPLC units.
Katalogové číslo: (MSGA13299)
Dodavatel: asecos
Popis: This level indicator is suitable for all standard 200 l barrels and non-corrosive liquids.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOHLR653-01)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Alarm box with aluminium case for an installation in front plates of lab furniture. Display unit to control the b.safe Splitter, which is available as...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOHLR680-01)
Dodavatel: Bohlender
Popis: 3-Way stopcock with stainless steel housing and integrated control module.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom