Tisk…
Hledali jste: Expozimetry
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (662-0940)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Dual-displays show lux or foot-candles, or percent differential from a reference point, and the selected light source (daylight, tungsten, fluorescent...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0563.1545)
Dodavatel: Testo
Popis: Lux meter testo 545 can measure the illuminance of all common light sources quickly, easily and precisely to ensure productivity, performance and heal...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (UVPA97-0015-02)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254, 365 and 302 nm UV wavelength...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: The J-Series UV meters are photovoltaic devices for taking repeatable readings of UV light sources in either the 365 nm or 254 nm UV range.
Katalogové číslo: (620-3304)
Dodavatel: Testo
Popis: This luxmeter permits measurements of light intensity. It provides a sensor adjusted to the spectral sensitivity of the eye. A backlit display and an ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom