Tisk…
Hledali jste: Osvětlení/Lampy
111  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: For use with microscope series IT406/407.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Dopadající světla VisiLight® I-LED s unikátním konceptem 'modul-LED®' umožňují snadno přizpůsobit barvu světla a úhel paprsku jakékoli aplikaci jednod...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Light Guide, Two-arm gooseneck light guide (Ø = 4,5 mm, L = 600 mm), VWR®, Husí krk s dvěma rameny, Ø = 4,5 mm, L = 600 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope bulb, VWR®, Microscope lamp 10 W for lower light
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Halogen light, VWR®, Žárovka halogenová, 12 V/20 W
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Zdroj studeného světla VisiLight® LED3 s pasivním chlazením bez ventilátoru lze použít pro řadu aplikací v oblastech kontroly kvality, průmyslové end...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: For use with microscope series TL534B FL.
Katalogové číslo: (631-1753)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ring light, VWR®, Pro: VisiLight® LED, Fibre optic ring light (inner Ø = 66 mm / L = 750 mm)
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Katalogové číslo: (630-1965)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: LED illumination, VWR®
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-0858)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microscope fluorescent lamp 5 W for lower light, VWR®
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-1780)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento nejmodernější osvětlovací modul je navržen jako plug and play náhradní díl pro mikroskopy, jako je Zeiss Standard 18. 3W LED s barevnou teplotou...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-1086)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom